Få mere at vide
Labcon PurePlus™ 0,1 mL 96 Well Low Profile PCR-plader til populære termocyklere
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16659852 Shop alle Labcon produkter
Farve:
Neutral
Artikelnummer. 16659852
Brand: Labcon 39715200009
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Med trykt referencegitter
  • 96 brønds flade lavprofil PCR plader til de fleste termocyklere
  • Med trykt referencegitter
  • ATP RNase/DNase og endotoksinfri (ikke-pyrogen)
  • Polypropylen USP Klasse VI harpiks
  • Kan fryses til -80 °C
  • Fremstillet i USA
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP
Låg Uden låg
Autoklaverbar Autoklaverbar
Emballage 10 plader/æske, 10 æsker/æske
Produktlinje PurePlus
Farve Neutral
Engangs Engangsbrug
Produkttype Plade
Materiale Polypropylen USP Klasse VI harpiks
Antal Wells 96
Volumen (metrisk) Virker 0.1 mL
Sterilitet Ikke steril
Well Shape Konisk bund (V-brønd)
Dnase Free Ja
Til brug med (applikation) PCR
Mængde 10 plader / æske
RNase fri Ja
Forsendelsestilstand RT
Temperaturområde (metrisk) Kan fryses til -80 °C