Få mere at vide
Labcon PurePlus™ 0,1 ml 8-brønds lavprofil PCR-rørstrips med individuelt fastgjorte klare flade hætter
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16664142 Shop alle Labcon produkter
Skift visning
Mængde:
120 Strips/Taske
Pakningsstørrelse:
Pakke med 120
Artikelnummer. Mængde unitSize
16664142 120 Strips/Taske Pakke med 120
1 options
Artikelnummer. 16664142 Leverandør Labcon Leverandørnr. 39285500009
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Med individuelt fastgjorte optisk klare flade snaphætter
  • PCR striprør med 8 brønde til real-time PCR termocyklere
  • Lav profil
  • Med individuelt fastgjorte optisk klare flade snaphætter
  • Passer til de fleste termocyklere med 8 brønde
  • ATP RNase/DNase og endotoksinfri (ikke-pyrogen)
  • Polypropylen USP Klasse VI harpiks
  • Kan fryses til -80 °C
  • Fremstillet i USA
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP
Farve Klar
Volumen (metrisk) 0.1 mL
Mængde 120 Strips/Taske
Til brug med (udstyr) PCR Strip rør med 8 brønde til realtids PCR termocyklere
Produktlinje PurePlus
Sterilitet Ikke steril
Materiale Polypropylen USP Klasse VI harpiks
Lukketype Flad hætte
Antal Wells 8
Autoklaverbar Autoklaverbar
Engangs Engangsbrug
Produkttype PCR rør