Få mere at vide
Invitrogen™ PureLink™ RNase A (20 mg/ml)
Artikelnummer. p-7180380
Mængde:
10 ml
25 ml
Pakningsstørrelse:
25ml
Artikelnummer. 10618703
Brand: Invitrogen™ 12091021
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
PureLink™ RNase A (ribonuklease A) er en bovin pancreas-ribonuklease, der spalter enkeltstrenget RNA.
  • RNase A (ribonuklease A) er en bovin pancreas-ribonuklease, der spalter enkeltstrenget RNA
  • Anvendes til isolering af RNA-frit DNA
Koncentration
  • 20 mg RNase A/ml i 50 mM Tris-HCl (pH 8,0), 10 mM EDTA
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Én 10 ml flaske
Opbevares ved 2 °C til 8 °C.
Koncentration 20 mg/mL
Emballagetype Flaske
Produktlinje UltraPure
Mængde 10 ml
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Form Væske