Få mere at vide
Invitrogen™ PureLink™ RNase A (20 mg/ml)
Artikelnummer. 10618703
Skift visning
Mængde:
10 ml
25 ml
Pakningsstørrelse:
25ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10618703 10 ml -
11508686 25 ml 25ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10618703 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. 12091021
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
PureLink™ RNase A (ribonuklease A) er en bovin pancreas-ribonuklease, der spalter enkeltstrenget RNA.
  • RNase A (ribonuklease A) er en bovin pancreas-ribonuklease, der spalter enkeltstrenget RNA
  • Anvendes til isolering af RNA-frit DNA
Koncentration
  • 20 mg RNase A/ml i 50 mM Tris-HCl (pH 8,0), 10 mM EDTA
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Én 10 ml flaske
Opbevares ved 2 °C til 8 °C.
Koncentration 20 mg/mL
Emballagetype Flaske
Produktlinje UltraPure
Mængde 10 ml
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Form Væske