Få mere at vide
Invitrogen™ PureLink™Pro 96 total RNA oprensningskit
Beskrivelse
De PureLink Pro 96 total RNA Purification Kit giver høj-throughput isolering af høj kvalitet total RNA fra det bredeste udvalg af prøvetyper og størrelser. Isoler høje udbytter af totalt RNA med lav genomisk DNA-kontamination fra prøver af bakterier, gær, planter eller pattedyr.
En times procedure kræver ingen håndtering eller bortskaffelse af organisk affald. RNA binder til en silicamembran og urenheder fjernes ved vask gennem vakuumfiltrering eller centrifugering. Total-RNA med høj renhed elueres i RNase-frit vand; ideel til brug i en række applikationer, herunder RT-PCR, qPCR, northern blotting og nukleasebeskyttelsesassays.
Forbedret pladedesign
De PureLink Pro 96 total RNA Purification Kit giver optimerede semi-skørte 96-brønds plader (Figur 3) for forbedret ydeevne og resultater. Derudover forhindrer pladedyserne med ringformet krave krydskontaminering af prøver og forbedrer tørring af silicamembranen for at forhindre ethanoloverførsel. Derudover kan prøvebehandling udføres manuelt ved hjælp af en bordtop vakuummanifold, ved centrifugering (ved 2250 xg) eller med en automatiseret væskehåndteringsplatform. Det halvskørtede pladedesign er kompatibelt med de fleste vakuummanifolder på robotarbejdsstationer.
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | •150 ml PureLink Pro 96 Lysis Buffer; opbevares ved stuetemperatur • 250 ml PureLink Pro 96 vaskebuffer I; stuetemperatur • 250 ml PureLink Pro 96 Wash Buffer II; stuetemperatur • 75 ml PureLink Pro 96 RNase-frit vand; stuetemperatur • 4 PureLink 96-brønds Total RNA-filterplader; stuetemperatur • 4 PureLink Pro 96 elueringsplader; stuetemperatur |
| Isoleringsteknologi | Silica-plade |
| Oprensningstid | 25 min. (Efter prøvehomogenisering) |
| Elueringsvolumen | 45 170–μ L |
| Prøvetype | Bakterier, Celler, Plante, Væv, Gær |
| Endelig produkttype | Total RNA |
| High-throughput kompatibilitet | Kompatibel med højt gennemløb |
| Til brug med (udstyr) | Biomek FX, Robotic Liquid Handling Systems, Eppendorf epMotion TECAN Frihed Evo , TECAN Genesis |
| Til brug med (applikation) | RT-PCR, qPCR, cDNA-bibliotekskonstruktion, NGS, Microarray-analyse, Blot-hybridisering, Northern Blotting, In Vitro Translation, Nuclease Protection-assays, nukleinsyremærkning |
| Produkttype | RNA-oprensningskit |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- PureLink Pro 96 total RNA Purification Kit
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P330-Skyl munden.
- P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
- P362+P364-Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
- P363-Tilsmudset tøj skal vaskes, før det kan anvendes igen.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Contain: Protein denaturant,Thiocyanic acid