Få mere at vide
Invitrogen™ PureLink™ HiPure Expi Plasmid Purification Kits
Beskrivelse
The PureLink™ HiPure Plasmid Plasmid Purification Kits also include vacuum filtration columns that provide bacterial filtration without centrifugation, enabling extremely fast process times.
The PureLink™ HiPure Expi Plasmid Plasmid Purification Kits enable isolation of the highest levels of transfection-grade plasmid DNA from a single E. coli prep using an enhanced anion exchange resin. The PureLink™ HiPure Plasmid Plasmid Purification Kits also include vacuum filtration columns that provide bacterial filtration without centrifugation, enabling extremely fast process times. The PureLink™ HiPure Expi Plasmid Plasmid Purification Kits typically isolate 12 mg of high quality, ultrapure plasmid DNA with inherently low endotoxin levels from 2.5 L of bacterial culture.
De PureLink™ HiPure Plasmid Gigaprep Kit inkluderer også vakuumfiltreringskolonner, der giver bakteriel filtrering uden centrifugering, hvilket muliggør ekstremt hurtige procestider. De PureLink™ HiPure Expi Plasmid Gigaprep Kit isolerer typisk 12 mg højkvalitets, ultrarent plasmid-DNA med iboende lave endotoksinniveauer fra 2,5 L bakteriekultur.
Fordele ved PureLink™ HiPure Expi Plasmid Gigaprep Kit inkluderer:
- Højt udbytte —isolat op til 14 mg højkvalitets plasmid-DNA fra en enkelt oprensning ved brug af 5 L bakteriekulturvolumen
- Renhed —iboende lave endotoksinniveauer (typisk 0,1 –1,0 EU/μ g) og A260/280> 1.8, hvilket gør den ideel til pattedyrcelletransfektion
- Enkel og superhurtig protokol —med vakuumassisteret protokol, typisk plasmidisolering på så lidt som 90 minutter
HiPure Expi anionbytterkromatografi til plasmidoprensning
PureLink™ HiPure Expi plasmidoprensningssæt bruger en ny, proprietær anionbytterharpiks for at muliggøre oprensningen af de højeste niveauer af transfektionskvalitets plasmid-DNA. Den forbedrede harpiks kombinerer stor kapacitet med hurtig flowhastighed, høj opløsning og effektiv endotoksinfjernelse. Plasmidpræparater afsluttes typisk på mindre end 2 timer med en renhed svarende til to CsCl-gradienter. PureLink™ HiPure Expi plasmidoprensningskit muliggør den hurtigste proces til opnåelse af den højeste mængde plasmid-DNA af transfektionskvalitet.
Kun til forskningsbrug. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | •Ligevægtsbuffer • Resuspensionsbuffer • Lysis buffer • Nedbørsbuffer • RNase A • Vaskebuffer • Elueringsbuffer • TE buffer • Expi HiPure Giga Filtration Column • Expi HiPure Giga DNA Binding Column Opbevar alle komponenter ved stuetemperatur ved modtagelse. |
| Format | Sæt |
| Isoleringsteknologi | Anionbytterharpiks |
| Prøvetype | Bakteriekultur |
| Til brug med (applikation) | Næste generations sekventering, transfektion, kloning, sekventering, transformation, nukleinsyremærkning, PCR, in vitro transkription |
| High-throughput kompatibilitet | Manuelle protokoller |
| Forberedelsesskala | 12 mg plasmid DNA |
| Produktlinje | PureLink |
| Produkttype | Plasmid GigaPrep Kit |
| Mængde | 2 forberedelser |
| Vis mere |
For Research Use Only.