Få mere at vide
Invitrogen™ PureLink™ Hurtigt lavt endotoksin Maxi Plasmid Oprensningskit
Antal reaktioner:
10 forberedelser
20 forberedelser
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 20
Beskrivelse
Den enkle præcipitationsfri protokol giver op til 1,5 mg plasmid, velegnet til standardtransfektioner og alle molekylærbiologiske anvendelser såsom kloning og sekventering.
- Ultra-hurtig protokol —innovative silica-baserede kolonner muliggør oprensning af transfektionskvalitet plasmid DNA på under 30 minutter
- Lavt endotoksinplasmid, —det resulterende plasmid indeholder mindre end 1 EU/μ g endotoksiner
- Høje udbytter —isolerer op til 1,5 mg plasmid-DNA af høj kvalitet
- Farvede buffere —sættet indeholder farvede buffere, der tillader fejlfri visualisering af komplet bakteriecellelyse og efterfølgende neutralisering
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | •Resuspensionsbuffer, opbevares ved °4 C ved modtagelse • Lyseringsbuffer, opbevares ved stuetemperatur • Udfældningsbuffer, opbevares ved stuetemperatur • Bindingsbuffer, opbevares ved stuetemperatur • Vaskebuffer 1, opbevares ved stuetemperatur • Vaskebuffer 2 (koncentrat), opbevares ved stuetemperatur • Elueringsbuffer, opbevares ved stuetemperatur • Kolonnesamlinger, opbevares ved stuetemperatur • Sprøjtefiltre, opbevares ved stuetemperatur • Sprøjtestempler, opbevares ved stuetemperatur • Opsamlingsrør, opbevares ved stuetemperatur |
| Format | Sæt |
| Isoleringsteknologi | Silica kolonne |
| Skala | Maxi |
| Til brug med (applikation) | Kloning, PCR |
| Antal reaktioner | 10 forberedelser |
| Forberedelsesskala | Maxi inputkultur på 100-500 ml for at opnå et udbytte på op til 850μ g |
| Produktlinje | PureLink |
| Produkttype | Plasmidoprensningskit |
| Mængde | 10 forberedelser |
| Vis mere |