Få mere at vide
Invitrogen™ PureLink™ Expi Endotoksin-fri Maxi Plasmid Oprensningskit
Beskrivelse
PureLink Expi Endotoxin-Free Maxi Plasmid Purification Kit muliggør hurtig og enkel isolering af endotoksinfrit plasmid-DNA ved hjælp af en forbedret anionudvekslingsmembran. På så lidt som 90 minutter kan op til 1,5 mg højkvalitets plasmid-DNA renses, som er egnet til avancerede transfektionsapplikationer såsom transfektion af følsomme cellelinjer eller genomudvikling.
Fordelene ved PureLink Expi Endotoxin-Free Maxi Plasmid Purification Kit inkluderer:
- Simpel og hurtig protokolrensning – tager typisk 90 minutter
- Højudbytte-isolat – op til 1,5 mg højkvalitets plasmid-DNA
- Endotoksinfrit plasmid – under 0,1 EU/μg, ideelt til følsomme anvendelser
- Højrenhed, – ultralave niveauer af protein-, RNA- og genomisk DNA-forurening
- Kompatibilitet – egnet til brug med ExpiCHO og Expi293 udtrykssystemer
- Endotoksinfri komponenter – eluerer buffer, vand og plasmid lagringsrør, der er fri for endotoksin
Simpel og hurtig protokol
I modsætning til andre anionudvekslingsbaserede endotoxinfrie plasmid-rensningssystemer benytter PureLink Expi Endotoxin-Free Maxi Plasmid Purification Kit centrifugations- eller vakuumassisteret filtrering til lysatklaring og efterfølgende plasmid-DNA-rensning. Der er ingen ventetid på tyngdekraftsstrømskolonner, og hele rensningen tager typisk 90 minutter (inklusive det sidste udfældningstrin).
Endotoksinfrit plasmid
Rens endotoksinfri (mindre end 0,1 EU/μg) plasmid, som er ideelt til følsomme anvendelser som transfektion af primære celler, genomengineering og forskning i genterapi eller plasmidvacciner in vivo.
Kompatibel med ExpiCHO og Expi293 udtrykssystemer
Plasmid renset med PureLink Expi Endotoxin-Free Maxi Plasmid Purification Kit er fuldt kompatibelt med Gibco™ ExpiCHO de forbigående Expi293 pattedyrs ekspressionssystemer.
Overlegen kvalitet med endotoksinfri komponenter
Vær sikker på, at sættet er af høj kvalitet og har ekstra endotoksinfri eluationsbuffer, vand og plasmid-opbevaringsrør for ekstra tryghed.
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | •Resuspensionsbuffer • Lysis indikator • RNase A • Lyseringsbuffer • Nedbørsbuffer • Endotoksinfjernelsesbuffer • Vaskebuffer • Elueringsbuffer • TE buffer • Expi Maxi filtreringssøjle • Expi Maxi DNA-bindingssøjle • 50 mL koniske rør Endotoksin-fri komponenter: elueringsbuffer, vand, plasmidopbevaringsrør |
| Format | Spinsøjle |
| Isoleringsteknologi | Anionbytterharpiks |
| Skala | Maxi |
| Prøvetype | Bakterier |
| Udtrykssystem | Pattedyr |
| Til brug med (applikation) | Kloning, PCR |
| High-throughput kompatibilitet | Manuelle protokoller |
| Antal reaktioner | 25 forberedelser |
| Forberedelsesskala | >1 mg (storskala) plasmid-DNA,> 200μ g (storskala) plasmid-DNA |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- 25 Preps PURELINK ENDOFREE MAXI PLASMID
- Advarsel||Fare
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P233-Hold beholderen tæt lukket.
- P242-Anvend kun værktøj, som ikke frembringer gnister.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
- P362+P364-Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
- P370+P378-Ved brand: Anvend til brandslukning.
- P403+P235-Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Contain: acetic acid, poly(oxy-1,2-ethanediyl).alpha.-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenyl]-.omega.-hydroxy, e
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.