Få mere at vide
Invitrogen™ PureLink™ Expi Endotoksin-fri Maxi Plasmid Oprensningskit
Artikelnummer. 15756003
Skift visning
Mængde:
10 forberedelser
25 forberedelser
4 Forberedelser
Pakningsstørrelse:
25 forberedelser
Pakke med 10
Pakke med 4
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15756003 4 Forberedelser Pakke med 4
15722362 10 forberedelser Pakke med 10
15768227 25 forberedelser 25 forberedelser
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15756003 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. A33073
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
De PureLink Expi Endotoxin-Free Maxi Plasmid Purification Kit muliggør hurtig og enkel isolering af endotoksin-frit plasmid DNA ved hjælp af en forbedret anionbyttermembran.
De PureLink Expi Endotoxin-Free Maxi Plasmid Purification Kit muliggør hurtig og enkel isolering af endotoksin-frit plasmid DNA ved hjælp af en forbedret anionbyttermembran. På så lidt som 90 minutter kan du rense op til 1,5 mg højkvalitets plasmid-DNA, der er velegnet til avancerede transfektionsapplikationer såsom transfektion af følsomme cellelinjer eller genomteknologi.
Fordele ved PureLink Expi Endotoxin-Free Maxi Plasmid Purification Kit inkluderer:
• Enkel og hurtig —protokolrensning tager typisk 90 minutter
• Højt —udbytte isolat op til 1,5 mg højkvalitets plasmid DNA
• Endotoksinfrit plasmid —mindre end 0,1 EU/μ g, ideel til følsomme applikationer
• Ultralave —niveauer af høj renhed af protein, RNA og genomisk DNA-kontamination
• —Kompatibilitet velegnet til brug med ExpiCHO og Expi293 udtrykssystemer
• Endotoksin-fri komponenter— elueringsbuffer, vand og plasmidopbevaringsrør, der er fri
for endotoksin Enkel og hurtig protokol
I modsætning til andre anionbytningsbaserede endotoksinfri plasmidoprensningssystemer, PureLink Expi Endotoxin-Free Maxi Plasmid Purification Kit anvender centrifugerings- eller vakuumassisteret filtrering til lysatklaring og efterfølgende plasmid-DNA-oprensning. Der er ingen ventetid på tyngdekraft-flow-kolonner, og hele oprensningen tager typisk 90 minutter (inklusive det endelige udfældningstrin).
Endotoksinfrit plasmid
Rens endotoksinfrit (mindre end 0,1 EU/μ g) plasmid, der er ideelt til følsomme anvendelser såsom transfektion af primære celler, genomteknologi og forskning i genterapi eller plasmidvacciner in vivo.
Kompatibel med ExpiCHO og Expi293 ekspressionssystemer
Plasmid oprenset under anvendelse af PureLink Expi Endotoxin-Free Maxi Plasmid Purification Kit er fuldt kompatibelt med Gibco ExpiCHO og Expi293 forbigående pattedyrs ekspressionssystemer.
Overlegen kvalitet med endotoksinfri komponenter
Vær sikker på, at sættet er af høj kvalitet og har yderligere endotoksinfri elueringsbuffer, vand og plasmidopbevaringsrør for ekstra ro i sindet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring •Resuspensionsbuffer
• Lysis indikator
• RNase A
• Lyseringsbuffer
• Nedbørsbuffer
• Endotoksinfjernelsesbuffer
• Vaskebuffer
• Elueringsbuffer
• TE buffer
• Expi Maxi filtreringssøjle
• Expi Maxi DNA-bindingssøjle
• 50 mL koniske rør
Endotoksin-fri komponenter: elueringsbuffer, vand, plasmidopbevaringsrør
Format Spinsøjle
Isoleringsteknologi Anionbytterharpiks
Skala Maxi
Prøvetype Bakterier
Udtrykssystem Pattedyr
Til brug med (applikation) Kloning, PCR
High-throughput kompatibilitet Manuelle protokoller
Antal reaktioner 4 Forberedelser
Forberedelsesskala >1 mg (storskala) plasmid-DNA,> 200μ g (storskala) plasmid-DNA
Produktlinje PureLink
Produkttype Plasmidoprensningskit
Mængde 4 Forberedelser
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Mål Plasmid-DNA
Test tid 90 min.