Få mere at vide
Invitrogen™ PureLink™ Expi Endotoksin-fri Maxi Plasmid Oprensningskit
Beskrivelse
De PureLink Expi Endotoxin-Free Maxi Plasmid Purification Kit muliggør hurtig og enkel isolering af endotoksin-frit plasmid DNA ved hjælp af en forbedret anionbyttermembran. På så lidt som 90 minutter kan du rense op til 1,5 mg højkvalitets plasmid-DNA, der er velegnet til avancerede transfektionsapplikationer såsom transfektion af følsomme cellelinjer eller genomteknologi.
Fordele ved PureLink Expi Endotoxin-Free Maxi Plasmid Purification Kit inkluderer:
• Enkel og hurtig —protokolrensning tager typisk 90 minutter
• Højt —udbytte isolat op til 1,5 mg højkvalitets plasmid DNA
• Endotoksinfrit plasmid —mindre end 0,1 EU/μ g, ideel til følsomme applikationer
• Ultralave —niveauer af høj renhed af protein, RNA og genomisk DNA-kontamination
• —Kompatibilitet velegnet til brug med ExpiCHO og Expi293 udtrykssystemer
• Endotoksin-fri komponenter— elueringsbuffer, vand og plasmidopbevaringsrør, der er fri
for endotoksin Enkel og hurtig protokol
I modsætning til andre anionbytningsbaserede endotoksinfri plasmidoprensningssystemer, PureLink Expi Endotoxin-Free Maxi Plasmid Purification Kit anvender centrifugerings- eller vakuumassisteret filtrering til lysatklaring og efterfølgende plasmid-DNA-oprensning. Der er ingen ventetid på tyngdekraft-flow-kolonner, og hele oprensningen tager typisk 90 minutter (inklusive det endelige udfældningstrin).
Endotoksinfrit plasmid
Rens endotoksinfrit (mindre end 0,1 EU/μ g) plasmid, der er ideelt til følsomme anvendelser såsom transfektion af primære celler, genomteknologi og forskning i genterapi eller plasmidvacciner in vivo.
Kompatibel med ExpiCHO og Expi293 ekspressionssystemer
Plasmid oprenset under anvendelse af PureLink Expi Endotoxin-Free Maxi Plasmid Purification Kit er fuldt kompatibelt med Gibco ExpiCHO og Expi293 forbigående pattedyrs ekspressionssystemer.
Overlegen kvalitet med endotoksinfri komponenter
Vær sikker på, at sættet er af høj kvalitet og har yderligere endotoksinfri elueringsbuffer, vand og plasmidopbevaringsrør for ekstra ro i sindet.
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | •Resuspensionsbuffer • Lysis indikator • RNase A • Lyseringsbuffer • Nedbørsbuffer • Endotoksinfjernelsesbuffer • Vaskebuffer • Elueringsbuffer • TE buffer • Expi Maxi filtreringssøjle • Expi Maxi DNA-bindingssøjle • 50 mL koniske rør Endotoksin-fri komponenter: elueringsbuffer, vand, plasmidopbevaringsrør |
| Format | Spinsøjle |
| Isoleringsteknologi | Anionbytterharpiks |
| Skala | Maxi |
| Prøvetype | Bakterier |
| Udtrykssystem | Pattedyr |
| Til brug med (applikation) | Kloning, PCR |
| High-throughput kompatibilitet | Manuelle protokoller |
| Antal reaktioner | 10 forberedelser |
| Forberedelsesskala | >1 mg (storskala) plasmid-DNA,> 200μ g (storskala) plasmid-DNA |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Lysis Buffer (L7)
- Advarsel
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.