Få mere at vide
Invitrogen™ PureLink™ Expi Endotoksin-fri Giga Plasmid Oprensningskit
Beskrivelse
Indeholder
- Resuspensionsbuffer
- Lyseindikator
- RNase A
- Lyseringsbuffer
- Nedbørsbuffer
- Endotoksinfjernelsesbuffer
- Vaskebuffer
- Elueringsbuffer
- TE buffer
- Expi Giga Filtration Column
- Expi Giga DNA Binding Column
- Endotoksin-fri komponenter: elueringsbuffer, vand, plasmidopbevaringsrør
De PureLink™ Expi Endotoxin-Free Giga Plasmid Purification Kit muliggør hurtig og enkel isolering af endotoksin-frit plasmid DNA ved hjælp af en forbedret anionbytterharpiks. Rens op til 15 mg højkvalitets plasmid-DNA, der er velegnet til avancerede transfektionsapplikationer såsom transfektion af følsomme cellelinjer. Sættet anvender en ny vakuum-assisteret oprensningsarbejdsgang, der dramatisk reducerer oprensningstiden til cirka 2 timer.
- Enkel og hurtig protokol —i modsætning til andre anionbytter-baserede endotoksinfrie plasmidoprensningssystemer, anvendes en vakuumfiltreringsmetode til lysatafklaring og plasmid-DNA-oprensning. Der er ingen ventetid på tyngdekraft-flow kolonner, og oprensning tager typisk 2 timer.
- Højt udbytte —isolat op til 15 mg endotoksinfrit plasmid-DNA af høj kvalitet
- Endotoksinfrit plasmid —producerer endotoksinfrit (mindre end 0,1 EU/μ g) plasmid, der er ideelt til følsomme anvendelser såsom transfektion af primære celler og forskning i genterapi eller plasmidvacciner
- Renhed —ultralave niveauer af protein, RNA og genomisk DNA-kontamination
- Forenelighed —oprenset plasmid er kompatibelt med Gibco™ ExpiCHO™ og Expi293™ forbigående pattedyrs ekspressionssystemer
- Endotoksinfri komponenter —inkluderer yderligere endotoksinfri elueringsbuffer, vand og plasmidopbevaringsrør for ekstra ro i sindet
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | •Resuspensionsbuffer |
| Format | Spinsøjle |
| Isoleringsteknologi | Anionbytterharpiks |
| Prøvetype | Bakteriekultur |
| Udtrykssystem | Pattedyr |
| Til brug med (applikation) | Kloning, PCR |
| High-throughput kompatibilitet | Manuelle protokoller |
| Antal reaktioner | 2 forberedelser |
| Forberedelsesskala | Store volumen mikrobielle prøver (> 10 ml) |
| Produktlinje | PureLink |
| Vis mere |