Få mere at vide
Saint-Gobain Performance Plastics PureFlo™ Z-serien PES Mini-kapsler
Artikelnummer. 30428883
Skift visning
Porestørrelse:
0,2 μm
0,45 μm
0,45/0,2 μm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Porestørrelse
30428883 0,2 μm
30428857 0,45/0,2 μm
30428845 0,45 μm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30428883 Leverandør Saint-Gobain Performance Plastics Leverandørnr. MZPS020D2H2H
Forventet forsendelse: 23-12-2026
Hydrofile, gamma-irradierbare filtreringsenheder designet til engangs sterile samlinger. Med overlegen flow, gennemstrømning, bred kemisk kompatibilitet og skalerbarhed. De er pålidelige for- og post-brug integritetstest for kritiske biofarmaceutiske processer.
  • PureFlo™ Z-seriens PES-kapsler er designet til engangs sterile samlinger og giver hydrofil filtrering til kritiske biofarmaceutiske processer.
  • Gamma-irradierbart design understøtter effektiv sterilisering og sikrer kompatibilitet med strenge farmaceutiske krav.
  • Overlegen gennemstrømningskapacitet og flowydelse øger driftseffektiviteten i væskeapplikationer.
  • Hydrofil, asymmetrisk polyethersulfon (PES) membran leverer pålidelig filtrering og kemisk kompatibilitet på tværs af en bred vifte af stoffer.
  • Fås med en endelig steriliseringskvalitet på 0,1 eller 0,2 μm membran, hvilket sikrer effektiv filtrering.
  • Det valgfrie indbyggede ZenFlo-forfilter™ forbedrer ydeevne og effektivitet.
  • Nøje udvalgte materialer og design muliggør hurtig og pålidelig for- og efterbrugstest af integritet til kritiske anvendelser.
  • Skalerbare størrelser forenkler skalering gennem alle faser af lægemiddeludvikling og produktionsprocesser.
  • Autoklavabel konstruktion sikrer fleksibilitet i steriliseringsmetoder for optimeret brugervenlighed.
  • Let og kompakt design integreres problemfrit i biofarmaceutiske samlinger uden at tilføje volumen.
  • Fremmer optimal proceseffektivitet, minimerer nedetid og understøtter produktivitet i krævende miljøer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Engangs Engangsbrug
Filtertype Filterkapsel
Materiale (membran) Hydrofil PES
Porestørrelse 0,2 μm
Sterilitet Ikke steril
Type Mini-kapsler