Få mere at vide
Saint-Gobain Performance Plastics PureFlo™ PTFE Diskkapsler
Beskrivelse
- PureFlo™ PTFE-kapsler er designet til engangsfiltrering og giver sterilitet og bekvemmelighed i farmaceutiske processer.
- Den hydrofobe PTFE-membran leverer pålidelig ydeevne ved udluftning og komprimerede gasapplikationer.
- Kapslerne er autoklavable og opfylder strenge steriliseringskrav til farmaceutisk brug.
- Den steriliserende membran af 0,2 μm kvalitet sikrer overlegen floweffektivitet og reducerer trykfald sammenlignet med andre membraner som PVDF.
- Animalske komponenter udelukkes for at opfylde industriens sikkerhedsstandarder og overholdelseskrav.
- Kapslerne tilbyder robust kemisk resistens, hvilket gør dem ideelle til brug i krævende miljøer.
- Hver kapsel gennemgår grundig integritetstest for at sikre ensartet og pålidelig ydeevne.
- Det kompakte og lette design muliggør nem integration i forskellige samlinger uden at tilføje volumen.
- Et alsidigt størrelsesinterval understøtter opskaleringsindsatser på tværs af alle faser af lægemiddeludvikling og fremstillingsprocesser.
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Engangs | Engangsbrug |
| Filtertype | Filterkapsel |
| Materiale (membran) | Hydrofil PE |
| Porestørrelse | 0,2 μm |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Type | Carboy Vent |
| Diameter (metrisk) | 33 mm karrop |