Få mere at vide
Saint-Gobain Performance Plastics PureFlo™ PE Disc-kapsler
Artikelnummer. 30428870
Skift visning
Diameter (metrisk):
16 mm karrosserie
33 mm karrop
45,5 mm karrosserie
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk)
30428870 33 mm karrop
30428851 45,5 mm karrosserie
30428839 16 mm karrosserie
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30428870 Leverandør Saint-Gobain Performance Plastics Leverandørnr. D25CUE0201H1H
Forventet forsendelse: 23-12-2026
Gamma-irradierbare, engangsfiltreringsenheder designet til sterile samlinger. Med hydrofobe PE-membraner giver de overlegen flowydelse ved udluftning og komprimeret gas. Kompakt og let med en 0,2 μm steriliserende membran.
  • Gamma-irradierbart design for problemfri integration i sterile engangsenheder.
  • Hydrofobe polyethylen (PE) membraner sikrer enestående flowydelse ved udluftning og komprimeret gas.
  • Indeholder en steriliserende membran af 0,2 μm kvalitet for at sikre pålidelig filtrering, samtidig med at trykfaldet er lavere sammenlignet med PVDF-membraner.
  • Kompakt og letvægts konstruktion fremmer optimal proceseffektivitet i småskalaoperationer.
  • Designet til at håndtere udfordrende filtreringsbehov i biopharma og andre kritiske applikationer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Engangs Engangsbrug
Filtertype Filterkapsel
Materiale (membran) Hydrofil PE
Porestørrelse 0,2 μm
Sterilitet Ikke steril
Type Bioreactor Vent
Diameter (metrisk) 33 mm karrop