Få mere at vide
Keystone Cleanroom Products PureClean Selvtættende 1421B Tyvek™ Autoklavepose med klar filmside og dampindikator, 16 til 20 tommer bred
Shop alle Keystone Cleanroom Products produkter
Størrelse:
16 x 12
16 x 16
16 x 20
16 x 24
16 x 28
16 x 30
16 x 32
16 x 35
16 x 36
16 x 38
16 x 4
16 x 44
16 x 48
18 x 20
18 x 24
18 x 28
18 x 30
18 x 32
18 x 36
18 x 40
18 x 48
18 x 54
18 x 70
20 x 20
20 x 24
20 x 26
20 x 30
20 x 32
20 x 36
20 x 40
20 x 44
20 x 46
20 x 48
Beskrivelse
- Ubelagt Tyvek™ eliminerer potentialet for restaflejringer på udstyr efter sterilisering
- Clear Side muliggør visuel bekræftelse af tørhed for steriliserede dele og udstyr, hvilket er påkrævet af EU GMP Bilag 1
- Praktisk selvlukkende lukning eliminerer behovet for autoklavtape eller validering og brug af en varmeforsegler
- Hurtig og ensartet til udstyrsforberedelsesområde
- Modstår rivning og punkteringer
- Overlegen mikrobiel barriere
- Fremstillet og pakket i en certificeret ISO 6 renrum
- Fremstillet i USA
- Overensstemmelsesattester sendes med forsendelse
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Certificeringer/compliance | COC |
| Lukketype | Sikker segl |
| Farve | Klar, hvid |
| Engangs | Engangsbrug |
| Til brug med (applikation) | Dampsterilisering af farmaceutisk udstyr |
| Materiale | HDPE |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Tykkelse (metrisk) | 5,3 mio |
| Latex fri | Ja |
| Vis mere |