Få mere at vide
Keystone Cleanroom Products PureClean Selvtættende 1421B Tyvek™ Autoklavepose med klar filmside og dampindikator, 10 til 15 tommer bred
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30042299 Shop alle Keystone Cleanroom Products produkter
Størrelse:
10 x 15
10 x 18
10 x 20
10 x 22
10 x 24
10 x 30
10 x 36
10 x 48
10 x 56
10 x 62
12 x 12
12 x 14
12 x 16
12 x 18
12 x 20
12 x 22
12 x 24
12 x 28
12 x 30
12 x 32
12 x 34
12 x 36
12 x 40
12 x 42
12 x 46
12 x 48
14 x 14
14 x 16
14 x 18
14 x 20
14 x 24
14 x 26
14 x 36
14 x 38
14 x 40
14 x 48
15 x 26
15 x 43
Artikelnummer. 30042299
Brand: Keystone Cleanroom Products 6STKRP1248SS
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
PureClean™ Selvforseglende autoklaveposer er lavet af en gennemsigtig film og 1421B DuPont™ Tyvek™ , som er en ny kvalitet af ubehandlet, ubehandlet, fleksibelt Tyvek™ materiale specielt designet til farmaceutisk brug i dampsteriliseringsapplikationer.
  • Ubelagt Tyvek™ eliminerer potentialet for restaflejringer på udstyr efter sterilisering
  • Clear Side muliggør visuel bekræftelse af tørhed for steriliserede dele og udstyr, hvilket er påkrævet af EU GMP Bilag 1
  • Praktisk selvlukkende lukning eliminerer behovet for autoklavtape eller validering og brug af en varmeforsegler
  • Hurtig og ensartet til udstyrsforberedelsesområde
  • Modstår rivning og punkteringer
  • Overlegen mikrobiel barriere
  • Fremstillet og pakket i en certificeret ISO 6 renrum
  • Fremstillet i USA
  • Overensstemmelsesattester sendes med forsendelse
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Certificeringer/compliance Overensstemmelsescertifikat
Lukketype Sikker segl
Farve Klar, hvid
Engangs Engangsbrug
Til brug med (applikation) Dampsterilisering af farmaceutisk udstyr
Materiale HDPE
Sterilitet Ikke steril
Tykkelse (metrisk) 5,3 mio
Latex fri Ja
Størrelse 12 x 48
Temperaturområde (metrisk) 121 til 125 C
Tykkelse (engelsk) 5,3 mio
Længde (engelsk) 48 tommer
Længde (metrisk) 121.9 cm
Bredde (engelsk) 12 tommer
Bredde (metrisk) 30.5 cm
Produkttype Autoklave taske