Learn More
Keystone Cleanroom Products PureClean Selvtættende 1421B Tyvek™ Autoklavepose med klar filmside og dampindikator, 10 til 15 tommer bred
Alle ansehen Keystone Cleanroom Products Produkte
Click to view available options
Størrelse:
10 x 15
10 x 18
10 x 20
10 x 22
10 x 24
10 x 30
10 x 36
10 x 48
10 x 56
10 x 62
12 x 12
12 x 14
12 x 16
12 x 18
12 x 20
12 x 22
12 x 24
12 x 28
12 x 30
12 x 32
12 x 34
12 x 36
12 x 40
12 x 42
12 x 46
12 x 48
14 x 14
14 x 16
14 x 18
14 x 20
14 x 24
14 x 26
14 x 36
14 x 38
14 x 40
14 x 48
15 x 26
15 x 43
Beschreibung
- Ubelagt Tyvek™ eliminerer potentialet for restaflejringer på udstyr efter sterilisering
- Clear Side muliggør visuel bekræftelse af tørhed for steriliserede dele og udstyr, hvilket er påkrævet af EU GMP Bilag 1
- Praktisk selvlukkende lukning eliminerer behovet for autoklavtape eller validering og brug af en varmeforsegler
- Hurtig og ensartet til udstyrsforberedelsesområde
- Modstår rivning og punkteringer
- Overlegen mikrobiel barriere
- Fremstillet og pakket i en certificeret ISO 6 renrum
- Fremstillet i USA
- Overensstemmelsesattester sendes med forsendelse
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Certificeringer/compliance | COC |
| Lukketype | Sikker segl |
| Farve | Klar, hvid |
| Engangs | Engangsbrug |
| Til brug med (applikation) | Dampsterilisering af farmaceutisk udstyr |
| Materiale | HDPE |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Tykkelse (metrisk) | 5,3 mio |
| Latex fri | Ja |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur