Få mere at vide
Beskrivning
suXXeed essentials-kollektionen kombinerer moderne design med funktionalitet og komfort til dagligdags arbejde. Nøglefunktioner i suXXeed-filosofien er ergonomiske designs, den høje ærmeindsats og sporty pasform for maksimal bevægelsesfrihed og maksimal komfort for brugeren. Fremstillet af 65% genanvendt polyester og 35% bomuld er dette blandede stof holdbart og egnet til industriel vask. I kombination med de ergonomiske snit og det forenklede design kan du skabe et professionelt udseende for dine medarbejdere.
- Reverskrave Press-stolpepanel med knapper i rustfrit stål
- To sidelommer med patch
- Patch brystlomme OEKO-TEX™ Standard 100 certificeret
- Tilgængelige størrelser: S til 4 XL
- Sporty pasform
- Ergonomiske snit
- Langt liv
- Høj komfort for brugeren
- Gælder for logistikpersonale, serviceudbydere, bygningsserviceudbydere, laboratorietøj, leasing, industrivirksomheder og detailhandel
Plejevejledning:
- 60 °C normal vaskecyklus
- Klorbaserede eller peroxidbaserede blegemidler tilladt
- Kan tørres i tørretumble, lav temperatur på 60 °C, blid tørringsproces
- Jern med en maksimal såletemperatur på 150 °C
- Professionel rensning med tetrachlorethylen og/eller kulbrinter, standardproces
Specifikationer
Specifikationer
| Størrelse | X-Small |
| Køn | Kvinder |
| Materiale | Polyester |
| Farve | Hvid |
| Lukketype | Pressestuds |
| Engangs | Genanvendelig |
| Latex fri | Ja |
| Antal lommer | 2 |
| Produkttype | Generel frakke |
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.