Få mere at vide
Uvex Pure White Coat suXXeed essentials, yderstof materiale 100% bomuld til mænd
Artikelnummer. 31759508 Shop alle Uvex produkter
Skift visning
Størrelse:
X-Small
Lille
Medium
Større
X-Large
2X-Large
3X-Large
4X-Large
5X-Large
6X-Large
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse
31759508 5X-Large
31759493 X-Small
31759478 Lille
31759484 Medium
31759501 Større
31759483 X-Large
31759503 2X-Large
31759486 3X-Large
31759477 4X-Large
31759499 6X-Large
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 31759508 Leverandør Uvex Leverandørnr. 7041716
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    303.28 DKK
    274.07 DKK / Pakke med 1
    Spare 29.21 DKK
    9% Slukket
Forventet forsendelse: 09-11-2026
suXXeed essentials-jakke til laboratorie- og arbejdstøj.
suXXeed essentials-kollektionen kombinerer moderne design med funktionalitet og komfort til dagligdags arbejde. Nøglefunktioner i suXXeed-filosofien er ergonomiske designs, den høje ærmeindsats og sporty pasform for maksimal bevægelsesfrihed og maksimal komfort for brugeren. Fremstillet af 100% bomuld, er dette stof holdbart og egnet til industriel vask. I kombination med de ergonomiske snit og det forenklede design kan du skabe et professionelt udseende for dine medarbejdere.
  • Reverskrave Press-stolpepanel med knapper i rustfrit stål
  • To sidelommer med patch
  • Patch brystlomme OEKO-TEX™ Standard 100 certificeret
  • Tilgængelige størrelser: S til 6 XL
  • Sporty pasform
  • Ergonomiske snit
  • Langt liv
  • Høj komfort for brugeren
  • Gælder for logistikpersonale, serviceudbydere, bygningsserviceudbydere, laboratorietøj, leasing, industrivirksomheder og detailhandel
Plejevejledning:
  • 60 °C normal vaskecyklus
  • Klorbaserede eller peroxidbaserede blegemidler tilladt
  • Kan tørres i tørretumble, lav temperatur på 60 °C, blid tørringsproces
  • Jern med en maksimal såletemperatur på 150 °C
  • Professionel rensning med tetrachlorethylen og/eller kulbrinter, standardproces
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Størrelse 5X-Large
Køn Herrer
Materiale Bomuld, polyester
Farve Hvid
Lukketype Pressestuds
Engangs Genanvendelig
Latex fri Ja
Antal lommer 3
Produkttype Generel frakke