Få mere at vide
Pure Water Viscosity Standard, certificeret til 5° C, 20° C, 25° C& 37° C. UKAS ISO 17025 / ISO 17034 certificeret, 100mL, Paragon Scientific™
Artikelnummer. 16080510
Skift visning
Mængde:
100 ml
Pakningsstørrelse:
100ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
16080510 100 ml 100ml
1 options
Artikelnummer. 16080510 Leverandør Paragon Scientific Leverandørnr. VISCWAT
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1860.00 DKK
    1449.33 DKK / 100ml
    Spare 410.67 DKK
    22% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Til kalibrering og verifikation af glaskapillærviskosimeter og andet viskositetsmåleudstyr, hvor driftstemperaturen styres præcist. Certificeret i nøje overensstemmelse med ASTM D2162 for temperaturer ved 20° C, 25° C og 37° C.
  • Certificeret iht ISO 17025 / ISO 17034 under vores UKAS-akkreditering
  • Certificeret i nøje overensstemmelse med ASTM D2162 til 20° C, 25° C og 37° C
  • Massefylde g/mL iht ASTM D1480 til alle temperaturer
  • Til brug med glaskapillærviskosimeter, automatiske viskosimeter og andet viskositetsmåleudstyr
  • Kinematisk (cSt) & dynamisk viskositet (mPa·s) givet ved alle temperaturer
  • Standardpakningsstørrelse 100 ml
  • Fuldt sporbar til nationale standarder
  • Sikrer fuld overholdelse af ASTM & IP-testmetodeprotokol
  • Sikkerhedsindpakning, der er åbenbar
  • 6 måneders holdbarhed
  • Fremstillet i Storbritannien
Tekniske data
Mængde 100 ml
Angivne nominelle værdier. Certificerede værdier vil variere fra batch til batch.