Få mere at vide
Standard for rent vands massefylde; UKAS ISO/IEC17025 og ISO 17034 certificeret, nominelle densitetsværdier: 0,9982 g/mL (20 °C), 0,9970 g/mL (25 C), °60 mL, Paragon Scientific™
Artikelnummer. 15625568
Skift visning
Mængde:
60 ml
Pakningsstørrelse:
60ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15625568 60 ml 60ml
1 options
Artikelnummer. 15625568 Leverandør Paragon Scientific Leverandørnr. DENWAT
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1080.00 DKK
    833.85 DKK / 60ml
    Spare 246.15 DKK
    22% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Paragon ISO 17025 / ISO 17034 rent vand Densitetsstandard er designet til verifikation af instrumenter, der bruges til at måle tæthed. Anvendes typisk til verifikation af digitale tæthedsmålere. ISO 17025 / ISO 17034-certificering under UKAS sikrer fuld sporbarhed til nationale standarder.
  • Dobbelt certificeret til ISO 17025 / ISO 17034 under vores UKAS-akkreditering
  • Certificeret i henhold til primær niveau ASTM D1480 metode
  • Reagensvandet opfylder definitionen af type II i specifikationen ASTM D1193
  • Leveres i manipulationssikker emballage med 12 måneders holdbarhed
  • Tilgængelig som enkelt flaske pakker eller triple pack kits
  • Fremstillet i Storbritannien
Tekniske data
Mængde 60 ml
Angivne nominelle værdier. Certificerede værdier vil variere fra batch til batch.