Få mere at vide
Saint Gobain Life Sciences Pure-Fit SIB PVDF
Artikelnummer. 30040258
Diameter (metrisk) indvendig:
1/16 til 1/8 tommer.
1/8 til 1/4 in.
1/8 til 3/8 in.
3/8 til 3/4 tommer.
Mængde:
25/pakke
250/pakke
Artikelnummer. 30040258
Brand: Saint Gobain Life Sciences PFTCL150
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Add to basket
Pure-Fit TC's innovative design giver mulighed for fuldstændig flowstop, og klemmen kan installeres over røret på normal vis, eller sættes sammen, efter at røret allerede er en del af en afsluttet samling.
Pure-Fit™ TC rørklemmer repræsenterer en ny generation af klemmeteknologi til den farmaceutiske industri. De har en ydre krop uden skarpe kanter, hvilket eliminerer risikoen for hakker, ridser eller punkteringer; et tryk-ned-låsesystem, der er fuldt indkapslet for at beskytte mod for tidlig eller uønsket frigivelse; en sideudløsermekanisme, der letter sikker, enhåndsinstallation og betjening; og et integreret borehul for absolut lock-out-funktioner.
  • Giver fuldstændig væskestop
  • Glatte kanter og hjørner hjælper med at forhindre punkteringer og brud
  • Kan installeres på eller over rør eller færdige samlinger
  • Høj grad af gearing giver plads til slanger med forskellige durometre
  • Mulighed for enhåndsinstallation for nem betjening
  • Unik toplåsemekanisme og sideudløser forhindrer uønskede åbninger
  • Fås i PVDF eller polypropylen
  • Fuldt autoklaverbar og steriliserbar
  • Brugerdefinerede farver tilgængelige
Applikationer
  • Farmaceutiske processer
  • Peristaltiske pumpesæt
  • Lægemiddellevering og opdagelse
  • Medicinske systemer
  • Laboratoriefunktioner
  • Samlinger og slangesæt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Autoklaverbar Autoklaverbar
Mængde 25/pakke
Type Rørklemme
Materiale PVDF
Farve Klar
Kæbe type Standard tilspidsning
Diameter (metrisk) indvendig 1/16 til 1/8 tommer.