Få mere at vide
Saint Gobain Life Sciences Pure-Fit SIB PVDF
Diameter (metrisk) indvendig:
1/16 til 1/8 tommer.
1/8 til 1/4 in.
1/8 til 3/8 in.
3/8 til 3/4 tommer.
Mængde:
25/pakke
250/pakke
Beskrivelse
Pure-Fit™ TC rørklemmer repræsenterer en ny generation af klemmeteknologi til den farmaceutiske industri. De har en ydre krop uden skarpe kanter, hvilket eliminerer risikoen for hakker, ridser eller punkteringer; et tryk-ned-låsesystem, der er fuldt indkapslet for at beskytte mod for tidlig eller uønsket frigivelse; en sideudløsermekanisme, der letter sikker, enhåndsinstallation og betjening; og et integreret borehul for absolut lock-out-funktioner.
- Giver fuldstændig væskestop
- Glatte kanter og hjørner hjælper med at forhindre punkteringer og brud
- Kan installeres på eller over rør eller færdige samlinger
- Høj grad af gearing giver plads til slanger med forskellige durometre
- Mulighed for enhåndsinstallation for nem betjening
- Unik toplåsemekanisme og sideudløser forhindrer uønskede åbninger
- Fås i PVDF eller polypropylen
- Fuldt autoklaverbar og steriliserbar
- Brugerdefinerede farver tilgængelige
Applikationer
- Farmaceutiske processer
- Peristaltiske pumpesæt
- Lægemiddellevering og opdagelse
- Medicinske systemer
- Laboratoriefunktioner
- Samlinger og slangesæt
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Mængde | 250/pakke |
| Type | Rørklemme |
| Materiale | PVDF |
| Farve | Klar |
| Kæbe type | Standard tilspidsning |
| Diameter (metrisk) indvendig | 1/8 til 3/8 in. |