Beskrivelse
- Reduceret til det maksimale - ren, ultralet sikkerhedsbrille med innovativt sidearmskoncept, der kun vejer 19 gram
- Rammeløst linsedesign til et bredt synsfelt
- X-tended sideskærm giver ekstra beskyttelse mod farer
- Fleksible sidearme giver den perfekte sikre, trykfri pasform
- Næsebro designet til komfort hele dagen
- Robust polycarbonat linse
- UV400– 100 % beskyttelse mod farlig UVA- og UVB-stråling op til 400 nm
- Metalfri
- Ramme gennemsigtig / B 166 FT CE
- Objektiv PC klar, UV400 / 2C-1,2 W1 FT CE
Tekniske data
Tekniske data
| Linsebelægning | Anti-dug, Ridsefast |
| Linsefarve | Klar |
| Produkttype | Ergonomiske sikkerhedsbriller |
| Ramme farve | Klarhed |
| Materiale | Polycarbonat |
| Engangs | Genanvendelig |
| Linse materiale | Polycarbonat |
| Rammemateriale | Polycarbonat |
| UV beskyttelse | UV400 |
| Rammetype | Standard |