Få mere at vide
uvex Pure-Fit Sikkerhedsbriller
Artikelnummer. 17523085 Shop alle Uvex produkter
Skift visning
Linsebelægning:
Anti-dug, Ridsefast
Ubelagt
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Linsebelægning
17523085 Ubelagt
17533085 Anti-dug, Ridsefast
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17523085 Leverandør uvex Leverandørnr. 9145014
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Briller designet til at blive genbrugt. Pure-Fit kan fremstilles fuldautomatisk af kun ét materiale uden behov for yderligere montering.
  • Reduceret til det maksimale - ren, ultralet sikkerhedsbrille med innovativt sidearmskoncept, der kun vejer 19 gram
  • Rammeløst linsedesign til et bredt synsfelt
  • X-tended sideskærm giver ekstra beskyttelse mod farer
  • Fleksible sidearme giver den perfekte sikre, trykfri pasform
  • Næsebro designet til komfort hele dagen
  • Robust polycarbonat linse
  • UV400– 100 % beskyttelse mod farlig UVA- og UVB-stråling op til 400 nm
  • Metalfri
  • Ramme gennemsigtig / B 166 FT CE
  • Objektiv PC klar, UV400 / 2C-1,2 W1 FT CE
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Linsebelægning Ubelagt
Linsefarve Klar
Produkttype Ergonomiske sikkerhedsbriller
Ramme farve Klarhed
Materiale Polycarbonat
Engangs Genanvendelig
Linse materiale Polycarbonat
Rammemateriale Polycarbonat
UV beskyttelse UV400
Rammetype Standard