Få mere at vide
BINDER™ Ren Aqua Service
Shop alle BINDER produkter
Materiale:
Plast
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Velegnet til: KBF-S 720, MKF 240, KBF LQC 240, KBF P 720, KBF-S 240, KBF P 240, KBWF 720, MKFT 720, MKFT 240, MKFT 115, MKF 72, KBF 0, 72, 72, 720, KBWF 240, MKF 115, KMF 720, KMF 240, KMF 115, KBF 1020, KBF 240, KBF 115
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | BINDER REN AQUA SERVICE - System til klargøring eller fuldstændig afsaltning af postevand, komplet sæt indeholdende PURE AQUA 300 engangspatron, måleenhed og alle nødvendige tilslutningsdele |
| Til brug med (udstyr) | BINDER Chambers Series KBWF, KBF, KBF P, KBF LQC, KMF , KBF-S, MKF, MKFT |
| Materiale | Plast |
| Type | Vandforsyning |