Få mere at vide
JULABO™ PURA™ vandbade
BIOPHARMA
Artikelnummer. p-7161036
Kapacitet (metrisk):
0,8 til 4,5 l
1,4 til 9,5 l
2 til 14 l
3,4 til 25,5 l
4,8 til 36 l
Model-:
PURA™ 10
PURA™ 14
PURA™ 22
PURA™ 30
PURA™ 4
Artikelnummer. 16206601
Brand: JULABO™ 9550504
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
PURA™ vandbade repræsenterer et ligetil og sikkert arbejde i laboratoriet. Tilbyder en temperaturstabilitet på ±0,15 °C og et arbejdstemperaturområde på +18 °C til 99,9 °C, som muliggør en bred vifte af applikationer.
  • Brugsvenlighed
  • Lysstærkt display
  • Stænkfast strømafbryder
  • Indbygget tørløbsbeskyttelse
  • Ingen forstyrrende elementer i badet
  • Platform medfølger som standard
  • Integreret timer
  • Skridsikre gummifødder
  • Ergonomiske forsænkede greb
Tekniske data
Stuetemperatur 5 til 40 °C
Kapacitet (metrisk) 0,8 til 4,5 l
Temperaturområde -18 °C til -99,9 °C
Vise LED digital
Varmekapacitet 0.5kW
Inkluderer Akustisk og optisk alarmsignal
Materiale Rustfrit stål
Model- PURA™ 4
Temperatur nøjagtighed ± 0,15 °C
Forudindstillede temperaturer 5 til 40 °C
Temperaturopløsning 0,1°
Længde (metrisk) 35 cm
Længde (metrisk) interiør 27 cm
Bredde (metrisk) 21 cm
Bredde (metrisk) interiør 12 cm
Dybde (metrisk) interiør 14 cm
Vægt (metrisk) 4.9 kg