Få mere at vide
JULABO™ PURA™ vandbade
BIOPHARMA
Artikelnummer. 16226601
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
0,8 til 4,5 l
1,4 til 9,5 l
2 til 14 l
3,4 til 25,5 l
4,8 til 36 l
Model-:
PURA™ 10
PURA™ 14
PURA™ 22
PURA™ 30
PURA™ 4
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Model-
16226601 2 til 14 l PURA™ 14
16206601 0,8 til 4,5 l PURA™ 4
16216601 1,4 til 9,5 l PURA™ 10
16236601 3,4 til 25,5 l PURA™ 22
16246601 4,8 til 36 l PURA™ 30
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16226601 Leverandør JULABO™ Leverandørnr. 9550514
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8555.00 DKK
    8067.28 DKK / Pakke med 1
    Spare 487.72 DKK
    5% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 27-11-2026
PURA™ vandbade repræsenterer et ligetil og sikkert arbejde i laboratoriet. Tilbyder en temperaturstabilitet på ±0,15 °C og et arbejdstemperaturområde på +18 °C til 99,9 °C, som muliggør en bred vifte af applikationer.
  • Brugsvenlighed
  • Lysstærkt display
  • Stænkfast strømafbryder
  • Indbygget tørløbsbeskyttelse
  • Ingen forstyrrende elementer i badet
  • Platform medfølger som standard
  • Integreret timer
  • Skridsikre gummifødder
  • Ergonomiske forsænkede greb
Tekniske data
Stuetemperatur 5 til 40 °C
Kapacitet (metrisk) 2 til 14 l
Vise LED digital
Varmekapacitet 1.8 kW
Inkluderer Akustisk og optisk alarmsignal
Materiale Rustfrit stål
Model- PURA™ 14
Temperatur nøjagtighed ± 0,15 °C
Temperaturopløsning 0,1°
Længde (metrisk) 35 cm
Længde (metrisk) interiør 27 cm
Bredde (metrisk) 42 cm
Bredde (metrisk) interiør 33 cm
Højde (metrisk) 22 cm
Dybde (metrisk) interiør 14 cm
Vægt (metrisk) 8.5 kg