Få mere at vide
JULABO™ PURA™ vandbade
BIOPHARMA
Artikelnummer. 16216601
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
0,8 til 4,5 l
1,4 til 9,5 l
2 til 14 l
3,4 til 25,5 l
4,8 til 36 l
Model-:
PURA™ 10
PURA™ 14
PURA™ 22
PURA™ 30
PURA™ 4
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Model-
16216601 1,4 til 9,5 l PURA™ 10
16206601 0,8 til 4,5 l PURA™ 4
16226601 2 til 14 l PURA™ 14
16236601 3,4 til 25,5 l PURA™ 22
16246601 4,8 til 36 l PURA™ 30
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16216601 Leverandør JULABO™ Leverandørnr. 9550510
Tilbud på udstyr - årsafslutning
Brug rabatkode 28000
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 13-11-2026
PURA™ vandbade repræsenterer et ligetil og sikkert arbejde i laboratoriet. Tilbyder en temperaturstabilitet på ±0,15 °C og et arbejdstemperaturområde på +18 °C til 99,9 °C, som muliggør en bred vifte af applikationer.
  • Brugsvenlighed
  • Lysstærkt display
  • Stænkfast strømafbryder
  • Indbygget tørløbsbeskyttelse
  • Ingen forstyrrende elementer i badet
  • Platform medfølger som standard
  • Integreret timer
  • Skridsikre gummifødder
  • Ergonomiske forsænkede greb
Tekniske data
Stuetemperatur 5 til 40 °C
Kapacitet (metrisk) 1,4 til 9,5 l
Temperaturområde -18 °C til -99,9 °C
Vise LED digital
Varmekapacitet 1.2 kW
Inkluderer Akustisk og optisk alarmsignal
Materiale Rustfrit stål
Model- PURA™ 10
Temperatur nøjagtighed ± 0,15 °C
Temperaturopløsning 0,1°
Længde (metrisk) 35 cm
Længde (metrisk) interiør 27 cm
Bredde (metrisk) 31 cm
Bredde (metrisk) interiør 22 cm
Højde (metrisk) 22 cm
Dybde (metrisk) interiør 14 cm
Vægt (metrisk) 7 kg