Få mere at vide
JULABO™ PURA™ vandbade
BIOPHARMA
Artikelnummer. 16206601
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
0,8 til 4,5 l
1,4 til 9,5 l
2 til 14 l
3,4 til 25,5 l
4,8 til 36 l
Model-:
PURA™ 10
PURA™ 14
PURA™ 22
PURA™ 30
PURA™ 4
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Model-
16206601 0,8 til 4,5 l PURA™ 4
16216601 1,4 til 9,5 l PURA™ 10
16226601 2 til 14 l PURA™ 14
16236601 3,4 til 25,5 l PURA™ 22
16246601 4,8 til 36 l PURA™ 30
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16206601 Leverandør JULABO™ Leverandørnr. 9550504
Hold dine prøver kølige
Brug rabatkode 27999
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 24-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
PURA™ vandbade repræsenterer et ligetil og sikkert arbejde i laboratoriet. Tilbyder en temperaturstabilitet på ±0,15 °C og et arbejdstemperaturområde på +18 °C til 99,9 °C, som muliggør en bred vifte af applikationer.
  • Brugsvenlighed
  • Lysstærkt display
  • Stænkfast strømafbryder
  • Indbygget tørløbsbeskyttelse
  • Ingen forstyrrende elementer i badet
  • Platform medfølger som standard
  • Integreret timer
  • Skridsikre gummifødder
  • Ergonomiske forsænkede greb
Specifications
Stuetemperatur 5 til 40 °C
Kapacitet (metrisk) 0,8 til 4,5 l
Temperaturområde -18 °C til -99,9 °C
Vise LED digital
Varmekapacitet 0.5kW
Inkluderer Akustisk og optisk alarmsignal
Materiale Rustfrit stål
Model- PURA™ 4
Temperatur nøjagtighed ± 0,15 °C
Forudindstillede temperaturer 5 til 40 °C
Temperaturopløsning 0,1°
Længde (metrisk) 35 cm
Længde (metrisk) interiør 27 cm
Bredde (metrisk) 21 cm
Bredde (metrisk) interiør 12 cm
Dybde (metrisk) interiør 14 cm
Vægt (metrisk) 4.9 kg
Show More Show Less
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.