Få mere at vide
Watson-Marlow Tubing Pumpsil Platinhærdet silikoneslange
Artikelnummer. 30241003
Skift visning
Diameter (metrisk) Indvendig:
2,4 mm
6,4 mm
8,0 mm
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Indvendig
30241003 8,0 mm
30241002 2,4 mm
30241001 6,4 mm
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Catalog No. 30241003
Marke: Watson-Marlow Tubing 913.AJ80.016
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Pumpsil er platinhærdet silikoneslange, der overvejende anvendes til biofarmaceutiske engangsanvendelser, pH-kontrol og medietilførsel i fermentering.
  • Udviklet til den biofarmaceutiske industri, Pumpsil er en usædvanlig ren slange, der tilbyder en ultraglat boring, som hjælper med at minimere proteinbinding og sikre høj renhed i det færdige produkt.
  • Pumpsil anvendes i vid udstrækning til engangsbiopharm-applikationer, såvel som pH-kontrol og medietilførsel til fermentering, nøjagtig måling, overførsel og filtrering. Absolut sporbarhed med laser-ætset varenummer, partinummer og sidste anvendelsesdato. Fuldt dokumenteret biokompatibilitet og omfattende valideringspakke.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Autoklaverbar Autoklaverbar
Diameter (engelsk) Indre 0,31 tommer.
Diameter (metrisk) Indvendig 8,0 mm
Materiale Platinhærdet silikone
Diameter (engelsk) Ydre 0,37 tommer.
Diameter (metrisk) Udvendig 9.6 mm
Samlet længde (engelsk) 16 ft.
Samlet længde (metrisk) 5 m
Tykkelse (engelsk) 0,0625 tommer.
Tykkelse (metrisk) 1.6 mm
Min. Driftstemperatur (engelsk) -4 °F
Min. Driftstemperatur (metrisk) -20 °C
Farve Klar
Hårdhed 56 (Shore A)
Fleksibilitet Meget fleksibel
Maks. Driftstemperatur (engelsk) 176 °F
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 80 °C
Produkttype Slanger
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.