Få mere at vide
Watson-Marlow Tubing Pumpsil Platinhærdet silikoneslange
Artikelnummer. 30241002
Skift visning
Diameter (metrisk) Indvendig:
2,4 mm
6,4 mm
8,0 mm
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Indvendig
30241002 2,4 mm
30241001 6,4 mm
30241003 8,0 mm
3 options
Artikelnummer. 30241002
Brand: Watson-Marlow Tubing 913.AJ24.016
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Pumpsil er platinhærdet silikoneslange, der overvejende anvendes til biofarmaceutiske engangsanvendelser, pH-kontrol og medietilførsel i fermentering.
  • Udviklet til den biofarmaceutiske industri, Pumpsil er en usædvanlig ren slange, der tilbyder en ultraglat boring, som hjælper med at minimere proteinbinding og sikre høj renhed i det færdige produkt.
  • Pumpsil anvendes i vid udstrækning til engangsbiopharm-applikationer, såvel som pH-kontrol og medietilførsel til fermentering, nøjagtig måling, overførsel og filtrering. Absolut sporbarhed med laser-ætset varenummer, partinummer og sidste anvendelsesdato. Fuldt dokumenteret biokompatibilitet og omfattende valideringspakke.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Diameter (engelsk) Indre 0,1 tommer.
Diameter (metrisk) Indvendig 2,4 mm
Materiale Platinhærdet silikone
Diameter (engelsk) Ydre 0,16 tommer.
Diameter (metrisk) Udvendig 4 mm
Samlet længde (engelsk) 16 ft.
Samlet længde (metrisk) 5 m
Tykkelse (engelsk) 0,0625 tommer.
Tykkelse (metrisk) 1.6 mm
Min. Driftstemperatur (engelsk) -4 °F
Min. Driftstemperatur (metrisk) -20 °C
Farve Klar
Hårdhed 60 (Shore A)
Fleksibilitet Meget fleksibel
Maks. Driftstemperatur (engelsk) 176 °F
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 80 °C
Produkttype Slanger