Få mere at vide
Watson-Marlow Tubing Pumpsil Platinhærdet silikoneslange
Artikelnummer. 30241001
Skift visning
Diameter (metrisk) Indvendig:
2,4 mm
6,4 mm
8,0 mm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Indvendig
30241001 6,4 mm
30241002 2,4 mm
30241003 8,0 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30241001 Leverandør Watson-Marlow Tubing Leverandørnr. 913.AJ64.016
Forventet forsendelse: 23-12-2026
Pumpsil er platinhærdet silikoneslange, der overvejende anvendes til biofarmaceutiske engangsanvendelser, pH-kontrol og medietilførsel i fermentering.
  • Udviklet til den biofarmaceutiske industri, Pumpsil er en usædvanlig ren slange, der tilbyder en ultraglat boring, som hjælper med at minimere proteinbinding og sikre høj renhed i det færdige produkt.
  • Pumpsil anvendes i vid udstrækning til engangsbiopharm-applikationer, såvel som pH-kontrol og medietilførsel til fermentering, nøjagtig måling, overførsel og filtrering. Absolut sporbarhed med laser-ætset varenummer, partinummer og sidste anvendelsesdato. Fuldt dokumenteret biokompatibilitet og omfattende valideringspakke.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Diameter (engelsk) Indre 0,25 tommer
Diameter (metrisk) Indvendig 6,4 mm
Materiale Platinhærdet silikone
Diameter (engelsk) Ydre 0,31 tommer.
Diameter (metrisk) Udvendig 8 mm
Samlet længde (engelsk) 16 ft.
Samlet længde (metrisk) 5 m
Tykkelse (engelsk) 0,0625 tommer.
Tykkelse (metrisk) 1.6 mm
Min. Driftstemperatur (engelsk) -4 °F
Min. Driftstemperatur (metrisk) -20 °C
Farve Klar
Hårdhed 60 (Shore A)
Fleksibilitet Meget fleksibel
Maks. Driftstemperatur (engelsk) 176 °F
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 80 °C
Produkttype Slanger