Få mere at vide
Buerkle™ PumpMaster containerpumpe
Artikelnummer. p-8658020 Shop alle Bürkle produkter
Farve:
Blågrå
Grøn
Rød
Applikationer:
Til ikke-aggressive væsker
Til petrokemiske væsker
Til syrer og kemiske væsker
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15106705
Brand: Buerkle™ 52021000
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Buerkle™ PumpMaster Container Pump er ideel til aftapning, dekantering og tømning af dåser og tønder.
Håndpumpen bruges til at skabe overtryk, der tvinger væsken ud af beholderen. Stophanen tillader også udsugning af små mængder væske. PumpMaster beholderpumpen monteres på beholderen ved hjælp af en fleksibel prop med variabel og justerbar diameter. Der kræves ingen specielle gevindadaptere. PumpMaster passer til alle kommercielle beholderåbninger med en diameter fra 46,5 mm til 60 mm. Dykrøret har en længde på 95 cm og kan afkortes afhængigt af beholderens størrelse.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Applikationer Til syrer og kemiske væsker
Oversigt Grøn
Flowhastighed 8 l/min.
Inkluderer 3 spuns i forskellige størrelser, FKM pakninger
Til brug med Tønde, dåse
Pumpens rørlængde 950 mm
Modstandsegenskaber Kemikalier
Type Beholder pumpe
Tromleåbningsdiameter 46,5 til 60 mm
Materiale Polyethylen, polypropylen
Farve Grøn