Få mere at vide
Buerkle™ PumpMaster containerpumpe
Artikelnummer. 15106705 Shop alle Bürkle produkter
Skift visning
Farve:
Blågrå
Grøn
Rød
Applikationer:
Ikke-aggressive væsker
Petrokemiske væsker
Syrer og kemiske væsker
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Applikationer Pakningsstørrelse
15106705 Grøn Syrer og kemiske væsker Hver
10264972 Blågrå Petrokemiske væsker Hver
10693693 Rød Ikke-aggressive væsker Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15106705 Leverandør Buerkle™ Leverandørnr. 52021000
Få gang i din forskning inden for vedvarende energi
Brug rabatkode 28029
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Buerkle™ PumpMaster Container Pump er ideel til aftapning, dekantering og tømning af dåser og tønder.
Håndpumpen bruges til at skabe overtryk, der tvinger væsken ud af beholderen. Stophanen tillader også udsugning af små mængder væske. PumpMaster beholderpumpen monteres på beholderen ved hjælp af en fleksibel prop med variabel og justerbar diameter. Der kræves ingen specielle gevindadaptere. PumpMaster passer til alle kommercielle beholderåbninger med en diameter fra 46,5 mm til 60 mm. Dykrøret har en længde på 95 cm og kan afkortes afhængigt af beholderens størrelse.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Applikationer Syrer og kemiske væsker
Oversigt Grøn
Flowhastighed 8 l/min.
Inkluderer 3 spuns i forskellige størrelser, FKM pakninger
Pumpens rørlængde 950 mm
Modstandsegenskaber Kemikalier
Tromleåbningsdiameter 46,5 til 60 mm
Materiale Polyethylen, polypropylen
Farve Grøn
Produkttype Beholder pumpe
Til brug med (udstyr) Tønde, dåse