Description
Velegnet til aftapning, dekantering og tømning af dåser og tønder. Håndpumpen bruges til at skabe tryk, der tvinger væsken ud af beholderen. PumpMaster beholderpumpen monteres på beholderen ved hjælp af en fleksibel prop med variabel og justerbar diameter. Komplet med tre spunser i forskellige størrelser
Specifications
Specifications
| Applikationer | Til ikke-aggressive væsker |
| Oversigt | Rød |
| Flowhastighed | 8 l/min. |
| Inkluderer | 3 spunser i forskellige størrelser |
| Til brug med | Tønde, dåse |
| Dybde (metrisk) | 95 cm |
| Pumpens rørlængde | 950 mm |
| Modstandsegenskaber | Kemikalier |
| Type | Beholder pumpe |
| Tromleåbningsdiameter | 46,5 til 60 mm |
| Show More |