Få mere at vide
Buerkle™ PumpMaster containerpumpe
Shop alle Bürkle produkter
Farve:
Blågrå
Grøn
Rød
Applikationer:
Til ikke-aggressive væsker
Til petrokemiske væsker
Til syrer og kemiske væsker
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Håndpumpe bruges til at skabe overtryk, der tvinger væsken ud af beholderen
- Tillader ekstraktion af små mængder væske
- Monteres på beholderen ved hjælp af en fleksibel prop med variabel og justerbar diameter
- Der kræves ingen specielle gevindadaptere
- Passer til alle kommercielle beholderåbninger med en diameter fra 46,5 mm til 60 mm
- Dykrøret har en længde på 95 cm og kan afkortes afhængigt af beholderens størrelse
- Komplet med tre spunser i forskellige størrelser
Tekniske data
Tekniske data
| Applikationer | Til petrokemiske væsker |
| Oversigt | Blå Grå |
| Flowhastighed | 8 l/min. |
| Inkluderer | 3 spunser i forskellige størrelser |
| Til brug med | Beholdere og tønder |
| Dybde (metrisk) | 95 cm |
| Pumpens rørlængde | 950 mm |
| Modstandsegenskaber | Kemikalier |
| Type | Beholder pumpe |
| Tromleåbningsdiameter | 46,5 til 60 mm |
| Vis mere |