Få mere at vide
Buerkle™ Pumpestation til AccuOne/EnergyOne pumpe
Artikelnummer. 11941581 Shop alle Bürkle produkter
Skift visning
Dybde (metrisk):
Nedsænkningsdybde: 50 cm
Nedsænkningsdybde: 70 cm
Nedsænkningsdybde: 100 cm
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dybde (metrisk) unitSize
11941581 Nedsænkningsdybde: 100 cm Hver
11991591 Nedsænkningsdybde: 50 cm Hver
11901601 Nedsænkningsdybde: 70 cm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11941581 Leverandør Buerkle™ Leverandørnr. 59003100
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Hjælper med at overføre små mængder vandholdige medier op til 300 mPas fra dåser, tønder og smalhalsede beholdere fra 32 mm åbningsdiameter.
  • Kun tilbehør til pumpestation
  • Fås til tre forskellige nedsænkelige længder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Dybde (metrisk) Nedsænkningsdybde: 100 cm
nr. pr. pakke 1 hv.
Type Pumpestation
Applikationer Til dispensering af syrer og baser
Til brug med AccuOne/EnergyOne pumpe