Få mere at vide
Buerkle™ Pumpestation til AccuOne/EnergyOne pumpe
Artikelnummer. 11901601 Shop alle Bürkle produkter
Dybde (metrisk):
Nedsænkningsdybde: 50 cm
Nedsænkningsdybde: 70 cm
Nedsænkningsdybde: 100 cm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11901601
Brand: Buerkle™ 59003070
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Hjælper med at overføre små mængder vandholdige medier op til 300 mPas fra dåser, tønder og smalhalsede beholdere fra 32 mm åbningsdiameter.
  • Kun tilbehør til pumpestation
  • Fås til tre forskellige nedsænkelige længder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Dybde (metrisk) Nedsænkningsdybde: 70 cm
nr. pr. pakke 1 hv.
Type Pumpestation
Applikationer Til dispensering af syrer og baser
Til brug med AccuOne/EnergyOne pumpe