Få mere at vide
Masterflex™ L/S™ Standard pumpehoved til højtydende præcisionsslange L/S™ 35, Polycarbonathus, SS Rotor
Artikelnummer. 11701209 Shop alle Masterflex produkter
Skift visning
Flowhastighed:
2300 ml/min.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Flowhastighed Pakningsstørrelse
11701209 2300 ml/min. Hver
1 options
Artikelnummer. 11701209 Leverandør Masterflex™ Leverandørnr. 0703521
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3295.00 DKK
    3008.19 DKK / Pakke med 1
    Spare 286.81 DKK
    8% Slukket
Forventet forsendelse: 28-01-2027
Ideel til væskeoverførselsapplikationer, der kræver høj nøjagtighed og repeterbarhed
  • Standardhoveder er præcisionsstøbt til at rumme en enkelt størrelse slange
  • Pumpehovedet er kompakt og enkelt i design med samme slangeindgang/udgang perfekt —til pladsbegrænsede applikationer
  • Standardhoveder er kompakte og nemme at integrere i dine OEM-applikationer
  • Stak op til fire hoveder afhængigt af drevanbefalinger
  • Rotoren er konstrueret af rustfrit stål (SS) for øget holdbarhed
  • Velegnet til brug med L/S™ 35 Højtydende præcisionspumpeslange
Specifications
Oversigt Standard pumpehoved til L/S 35 rør, PC-hus/SS-rotor.
Flowhastighed 2300 ml/min.
Materiale Polycarbonat
Antal kanaler 1
Antal ruller 3
Okklusionstype Fast
Samlet højde (engelsk) 3 tommer
Samlet højde (metrisk) 77 mm
Samlet længde (engelsk) 2,5 tommer
Samlet længde (metrisk) 64 mm
Samlet bredde (engelsk) 3 tommer
Samlet bredde (metrisk) 77 mm
Rulle materiale Rustfrit stål
Slangestørrelse L/S 35
Type Volumen pr. omdrejning med L/S 35 Slange (ml): 3,8 ml
Rotor materiale Rustfrit stål
Hastighed 0,02 til 600 rpm