Få mere at vide
BRAND™ Pumpehoved
Artikelnummer. p-7164790 Shop alle Brand produkter
Farve:
Klar
Ravgul
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10319594
Brand: BRAND™ 23875
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Pumpehovedet er velegnet til brug med en glasbeholderflaske og kompakt automatisk burette.
  • NS 29/32
  • Monteringslængde 185 mm
  • Dyse udvendig diameter på 7 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Klar
Diameter (metrisk) Udvendig 7 mm
Længde (metrisk) 185 mm
Til brug med (udstyr) Glasreservoirflaske, kompakt automatisk burette
Materiale Borosilikatglas (3.3)
Standard konusled NS 29/32
Type Pumpehoved