Få mere at vide
BRAND™ Pumpehoved
Artikelnummer. 10319594 Shop alle Brand produkter
Skift visning
Farve:
Klar
Ravgul
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Pakningsstørrelse
10319594 Klar Hver
10748995 Ravgul Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10319594 Leverandør BRAND™ Leverandørnr. 23875
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Pumpehovedet er velegnet til brug med en glasbeholderflaske og kompakt automatisk burette.
  • NS 29/32
  • Monteringslængde 185 mm
  • Dyse udvendig diameter på 7 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Klar
Diameter (metrisk) Udvendig 7 mm
Længde (metrisk) 185 mm
Til brug med (udstyr) Glasreservoirflaske, kompakt automatisk burette
Materiale Borosilikatglas (3.3)
Standard konusled NS 29/32
Type Pumpehoved