Få mere at vide
Masterflex™ L/S™ 2-kanals, 6-rullers patronpumpehoved
Artikelnummer. 11865252 Shop alle Masterflex produkter
Skift visning
Flowhastighed:
350 ml/min (maks.)
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Flowhastighed Pakningsstørrelse
11865252 350 ml/min (maks.) Hver
1 options
Artikelnummer. 11865252 Leverandør Masterflex™ Leverandørnr. 0751910
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5705.00 DKK
    4739.91 DKK / Pakke med 1
    Spare 965.09 DKK
    16% Slukket
Forventet forsendelse: 23-02-2027
Synkron, lavpulserende flow fra flere kanaler
  • Patroner klikker ind og ud for hurtige slangeskift, —ingen grund til at fjerne pumpehovedet fra drevet
  • Forbedret holderdesign holder slangen sikkert på plads
  • Flowhastighed 0,0008 til 350 ml/min med L/S —slangens flowhastighed afhænger af drevets omdrejningstal, patron og slangestørrelse
  • Accepterer op til 2 store patroner
  • Kræver drev med minimum 1 ⁄10 hk og maksimalt 250 o/min
Tekniske data
Dimensioner (L x B x H) 100 x 111 x 102 mm
Flowhastighed 350 ml/min (maks.)
Materiale Polysulfon
Antal kanaler 2 store
Antal ruller 6
Samlet højde (metrisk) 102 mm
Samlet længde (metrisk) 100 mm
Samlet bredde (metrisk) 111 mm