Beskrivelse
Pumpeflasken med dispenser leverer en nøjagtig, ren og doseret mængde af mediet. Den er fremragende til en række væsker såsom reagenser, vaskemidler, desinfektionsmidler eller lotioner.
Dispenserpumpen beskytter indholdet mod forurening og muliggør hygiejnisk dosering, da pumpen minimerer luft- og bakterieindtrængning og forhindrer fingre eller andre genstande i at komme i kontakt med indholdet.
Den krystalklare tomme flaske passer behageligt i hånden og gør det muligt at se indholdet tydeligt. Den kan bruges flere gange og giver effektiv tømning af rester.
Pumpehovedet på dispenserpumpen kan låses på plads med en twist-and-lock hætte, så ingen væske kan slippe ud.
- Uddeler en præcis mængde
- Beskytter indholdet
- Lukker stramt med ekstra lang lukningstråd
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 250 mL |
| Farve | Klarhed |
| Materiale | Polypropylen |
| Sterilitet | Ikke-steril |
| Lukning inkluderet | Ja |
| Uddannet | Nej |
| Mund | Smal |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Kapacitet (engelsk) | 8,8 oz. |
| Form | High Shoulder |
| Vis mere |