missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Pumosetrag Hydrochloride, MedChemExpress

Artikelnummer. 16493666
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16493666 25 mg
16473787 50 mg
16457838 10 mg
16417666 100 mg
16400308 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16493666 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY19650

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress Pumosetrag Hydrochloride (MKC-733; DDP-733) is an orally available 5-HT3 partial agonist developed for the treatment of irritable bowel syndrome and gastroesophageal reflux disease.

Pumosetrag Hydrochloride (MKC-733

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Pumosetrag Hydrochloride
CAS 194093-42-0
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C15H18ClN3O2S
Mængde 25 mg
Synonym MKC-733 DDP-733
Opløselighedsinformation DMSO : 12 mg/mL (35.31 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 2.94 mg/mL (8.65 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMIL O=C(C1=CNC(C=CS2)=C2C1=O)N[C@H]3CN4CCC3CC4.[H]Cl
Molekylvægt (g/mol) 339.84
Formel vægt 339.84
Procent renhed 99.77%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.