Få mere at vide
Pumice Stone, Technical, Powder, 240 Mesh, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10294580 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
3 kg
Pakningsstørrelse:
3kg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10294580 3 kg 3kg
1 options
Artikelnummer. 10294580 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. P/7760/63
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Fysisk form Solid
Emballage Plastic Powder Jar
Farve Gray
Mængde 3 kg
CAS 1332-09-8
Molekylær formel Al2O5Si
MDL nummer MFCD00011232 MFCD00217788 MFCD00148266 MFCD00603035 MFCD02100519 MFCD06202255 MFCD07370732 MFCD07370733
InChI nøgle HNPSIPDUKPIQMN-UHFFFAOYSA-N
SMIL O=[Si]=O.O=[Al]O[Al]=O
IUPAC navn oxo[(oxoalumanyl)oxy]alumane; silanedione
Molekylvægt (g/mol) 162.04
PubChem CID 76973482