Få mere at vide
Pumice Stone, Technical, Granular, 7-9mm, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10676842 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
Pakningsstørrelse:
500g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10676842 500 g 500g
1 options
Artikelnummer. 10676842 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. P/7800/53
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Fysisk form Solid
Emballage Plastic Powder Jar
Farve Gray
Mængde 500 g
CAS 1332-09-8
Molekylær formel Al2O5Si
MDL nummer MFCD00011232 MFCD00217788 MFCD00148266 MFCD00603035 MFCD02100519 MFCD06202255 MFCD07370732 MFCD07370733
InChI nøgle HNPSIPDUKPIQMN-UHFFFAOYSA-N
SMIL O=[Si]=O.O=[Al]O[Al]=O
IUPAC navn oxo[(oxoalumanyl)oxy]alumane; silanedione
Molekylvægt (g/mol) 162.04
PubChem CID 76973482