Beskrivelse
- Ledende i branchen i over 65 år
- Solstice leverer nu uorganiske reagenser i premium kvalitet over hele verden – med garanteret konsistens, renhed og nøjagtighed
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Pumice Stone |
| Fysisk form | Granuleret |
| Emballage | Poly flaske |
| Farve | Grå |
| Mængde | 1 kg |
| FN nummer | NONH for all modes of transport |