Få mere at vide
Pimpsten, granuleret (ca. 1-5 mm)
Artikelnummer. 10045293 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10045293 250 g Plastflaske 250g
10370134 1 kg Plastflaske 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10045293 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 390042500
 Begrænset vare
På lager
CAS: 1332-09-8 | C28H37FO7 | 509,626 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1332-09-8
Molekylær formel Al2O5Si
Molekylvægt (g/mol) 162.04
MDL nummer MFCD00011232 MFCD00217788 MFCD00148266 MFCD00603035 MFCD02100519 MFCD06202255 MFCD07370732 MFCD07370733
InChI nøgle HNPSIPDUKPIQMN-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 76973482
IUPAC navn oxo[(oxoalumanyl)oxy]aluman; silanedion
SMIL O=[Si]=O.O=[Al]O[Al]=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pumice stone
Fysisk form Granular Stones
Emballage Plastflaske
Farve Brun/Grå
Mængde 250 g