Få mere at vide
Pimpsten, BAGER™ , J.T. Baker™
Artikelnummer. 10616782 Shop alle J.T.Baker produkter
Skift visning
Mængde:
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10616782 1 kg 1kg
1 options
Artikelnummer. 10616782 Leverandør JT Baker Leverandørnr. 1926.1000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-02-2027
Laboratoriereagens
  • Syreopløselige stoffer: max. 6,0 %
  • Jern (Fe): Består testen
  • Vandopløselige stoffer: max. 0,20 %
Tekniske data
Emballage Glasflaske til faste stoffer
Mængde 1 kg
CAS 1332-09-8
Smeltepunkt >500 °C
Molekylær formel Al2O5Si
MDL nummer MFCD00011232 MFCD00217788 MFCD00148266 MFCD00603035 MFCD02100519 MFCD06202255 MFCD07370732 MFCD07370733
InChI nøgle HNPSIPDUKPIQMN-UHFFFAOYSA-N
SMIL O=[Si]=O.O=[Al]O[Al]=O
IUPAC navn oxo[(oxoalumanyl)oxy]aluman; silanedion
Molekylvægt (g/mol) 162.04